missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methoxy-N-methyl-N-(1-methylethyl)-Alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-N-methyl-N-(1-methylethyl)-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide |
| CAS | 850032-61-0 |
| Molekylær formel | C15H18N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O3/c1-9(2)17(3)15(19)14(18)12-8-16-13-6-5-10(20-4)7-11(12)13/h5-9,16H,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc2[nH]cc(C(=O)C(=O)N(C)C(C)C)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N-methyl-2-oxo-N-propan-2-ylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.32 |
| Formel vægt | 274.1317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?