Få mere at vide
5-(Methoxy-d3)-2-mercaptobenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Methoxy-d3)-2-mercaptobenzimidazole |
| CAS | 922730-86-7 |
| Molekylær formel | C8H5D3N2OS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione-d3, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole-d3, 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole-d3, 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol-d3, 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)/i1D3 |
| SMIL | SC1=NC2=C(N1)C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C2 |
| IUPAC navn | 5-(methoxy-d3)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.25 |
| Formel vægt | 183.05 |