Få mere at vide
5-Methoxy-alfa-methyltryptamin hydrochlorid (5-MeO-AMT HCl) 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458397
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458397 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458397 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1422.0901
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1016-44-0
Analyt- eller komponentnavne 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C12 H16 N2 O . Cl H
Koncentration 1 mg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
IUPAC navn 1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 240.729
Mængde 1 ml
Formel vægt 240,103 g/mol