Få mere at vide
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole, 95%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 31112014
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde
31112014 250 mg
31109465 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31112014 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD104527250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
CAS 61019-05-4
Molekylær formel C10H11NO
MDL nummer MFCD09027022
Mængde 250 mg
SMIL COC1=CC2=C(NC=C2)C(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 161.20
Procent renhed 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.