Få mere at vide
5-Methoxy-4-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-4-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-acetonitrile |
| CAS | 2433-37-6 |
| Molekylær formel | C18H16N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole-3-acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O2/c1-21-16-8-7-15-17(14(9-10-19)11-20-15)18(16)22-12-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,20H,9,12H2,1H3 |
| SMIL | N#CCC1=CNC2=C1C(OCC3=CC=CC=C3)=C(OC)C=C2 |
| IUPAC navn | 2-(4-(benzyloxy)-5-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.33 |
| Formel vægt | 292.12 |