Få mere at vide
5-Methoxy-2-tetralon, TRC
Artikelnummer. 30478218
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478218 5 g
30469883 25 g
30474026 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2687055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32940-15-1
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Synonym 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 2-Oxo-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 5-Methoxy-beta-tetralone, NSC 88880
IUPAC navn 5-methoxy-3,4-dihydro-1H-nafthalen-2-en
SMIL COc1cccc2CC(=O)CCc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-tetralone
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
Formel vægt 176.0837