Få mere at vide
5-Methoxy-2-tetralone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-2-tetralone |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 176.0837 |