Få mere at vide
5-Methoxy-2-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30476190
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30476190 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30476190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2655352.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS 704-14-3
Molekylær formel C7H7NO4
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-Nitro-5-methoxyphenol, 3-Methoxy-6-nitrophenol, NSC 1167
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
SMIL COc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-methoxy-2-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 169.13
Formel vægt 169.0375