Få mere at vide
5-Methoxy-2-nitrophenol, TRC
Product Code. 30480579
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30480579 1 g
1 options
Product Code. 30480579 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2655351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS 704-14-3
Molekylær formel C7H7NO4
Mængde 1 g
Synonym 2-Hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-Nitro-5-methoxyphenol, 3-Methoxy-6-nitrophenol, NSC 1167
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
SMIL COc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-methoxy-2-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 169.13
Formel vægt 169.0375