Få mere at vide
5-Methoxy-2-nitrobenzenamin, TRC
Artikelnummer. 30467022
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30467022 5 g
1 options
Artikelnummer. 30467022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3209805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
CAS 16133-49-6
Molekylær formel C7H8N2O3
Mængde 5 g
Synonym (5-Methoxy-2-nitrophenyl)amine, 2-Nitro-5-methoxyaniline, 3-Methoxy-6-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
SMIL COc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0535