Få mere at vide
5-Methoxy-2-methylindoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-2-methylindoline |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-8-6-9(12-2)3-4-10(8)11-7/h3-4,6-7,11H,5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 163.0997 |