Få mere at vide
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazol, 97%
Artikelnummer. 11420537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420537 1 g 1g
11430537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22411.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2946-17-0 | C9H9NOSe | 226,148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2946-17-0
Molekylær formel C9H9NOSe
Molekylvægt (g/mol) 226.148
MDL nummer MFCD00005558
InChI nøgle LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-methylbenzoselenazole, benzoselenazole, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzselenazole, 2-methyl-5-methoxybenzoselenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazole, #, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3 selenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazoline
PubChem CID 76274
IUPAC navn 5-methoxy-2-methyl-1,3-benzoselenazol
SMIL CC1=NC2=C([Se]1)C=CC(=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Tæthed 1.49
Kogepunkt 115°C to 117°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.639
Mængde 1 g
FN nummer UN3440
Formel vægt 226.14
Procent renhed 97%