Få mere at vide
5-Methoxy-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30137921
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137921 5 g
30136465 10 g
30009248 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3367955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50868-72-9
Molekylær formel C8 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 137.179
Synonym 5-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-methylanisole, 3-Methoxy-6-methylaniline, 5-Methoxy-2-methylaniline;
IUPAC navn 5-methoxy-2-methyl-aniline
SMIL COc1ccc(C)c(N)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-methylaniline
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vægt 137.0841