Få mere at vide
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10183620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183620 1 g Glasflaske 1g
10367120 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147510010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2882-15-7 | C12H13NR.3 | 219,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2882-15-7
Molekylær formel C12H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 219.24
MDL nummer MFCD00005618
InChI nøgle TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 5 miaa, 2-5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl, n-deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 5-methoxy-methylindoleacetic acid, deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methyl indole acetic acid
PubChem CID 76151
IUPAC navn 2-(5-methoxy-2-methyl-lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL CC1=C(C2=C(N1)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162°C to 165°C
Farve Beige eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 219.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver