Få mere at vide
5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazol, 99+%
Artikelnummer. 10784543 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784543 5 g Glasflaske 5g
10792861 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784543 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275370050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37052-78-1
Molekylær formel C8H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 180.23
MDL nummer MFCD00134581
InChI nøgle KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
IUPAC navn 5-methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
SMIL COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
Navn note 99+%
Absorbans (1% sol i methanol) (1 cm celle) ingen anden absorption observeret fra 360 til 600 nm, (1% sol i methanol) (1 cm celle) ingen anden absorption observeret fra 360 til 600 nm ved 0 nm, 0,4 max ved 360 nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 255 °C til 262 °C
Farve Brun-gul til hvid
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i natriumhydroxidopløsning
Formel vægt 180.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver