missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methoxy-2-formylphenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid |
| CAS | 40138-18-9 |
| Molekylær formel | C8H9BO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | B-(2-Formyl-5-methoxyphenyl)boronic Acid, 2-Formyl-5-methoxyphenylboronic Acid, 5-Methoxy-2-formylphenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)c(c1)B(O)O |
| IUPAC navn | (2-formyl-5-methoxyphenyl) boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.97 |
| Formel vægt | 180.0594 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?