Få mere at vide
5-Methoxy-2-formylphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30481109
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30481109 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30481109 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM263428250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
CAS 40138-18-9
Molekylær formel C8H9BO4
Mængde 250 mg
Synonym B-(2-Formyl-5-methoxyphenyl)boronic Acid, 2-Formyl-5-methoxyphenylboronic Acid, 5-Methoxy-2-formylphenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMIL COc1ccc(C=O)c(c1)B(O)O
IUPAC navn (2-formyl-5-methoxyphenyl) boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 179.97
Formel vægt 180.0594