Få mere at vide
5-methoxy-2-benzimidazolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445157 1 g 1g
11455157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22580.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2080-75-3 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2080-75-3
Molekylær formel C8H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.164
MDL nummer MFCD00051946
InChI nøgle AUPLVAKFTYFHTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-benzimidazolinone, 5-methoxy-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 2-hydroxy-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-2-hydroxybenzimidazole, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy-benzimidazolin-2-one, 5-methoxy-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazol-2-ol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-one
PubChem CID 591101
IUPAC navn 5-methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-on
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-benzimidazolinone
Smeltepunkt ∼255°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 141043
Formel vægt 164.17
Procent renhed 98%