Få mere at vide
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Omeprazol Sulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 17922116
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17922116 25 mg
17920396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17922116 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Omeprazol Sulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omeprazole sulfone
CAS 88546-55-8
Analyt- eller komponentnavne Omeprazole sulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. D (EP), Esomeprazole Imp. D (EP), Omeprazole Imp. D (EP), Omeprazole USP Related Compound A, Omeprazole USP RC A, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Omeprazole Sulphone, Omeprazole Related Compound A, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity D, Esomeprazole Sodium Impurity D, Omeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC navn 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 361.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 361,1096 g/mol