Få mere at vide
5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17982276
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982276 100 mg
17953746 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.24
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
CAS 2555002-22-5
Analyt- eller komponentnavne 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H17 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O2/c1-9-8-17-14(10(2)15(9)21-4)16-18-12-6-5-11(20-3)7-13(12)19-16/h5-8H,1-4H3,(H,18,19)
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC navn 5-methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 283.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 283.1321 g/mol