Få mere at vide
5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol, Mikromol™
Beskrivelse
5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole |
| CAS | 2555002-22-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H17 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O2/c1-9-8-17-14(10(2)15(9)21-4)16-18-12-6-5-11(20-3)7-13(12)19-16/h5-8H,1-4H3,(H,18,19) |
| SMIL | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ncc(C)c(OC)c3C |
| IUPAC navn | 5-methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol |
| Vis mere |