Få mere at vide
5-Methoxy-2-[[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Mikromol
Artikelnummer. 30459940
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459940 4 x 25 mg
30052033 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30459940 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.1900254AMP
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methoxy-2-[[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-[[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole
CAS 220757-74-4
Analyt- eller komponentnavne 5-Methoxy-2-[[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H16 Cl N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Methoxy-2-[[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3OS/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-22-16-19-12-5-4-11(21-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(Cl)c3C)nc2c1
IUPAC navn 2-[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 333.84
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 333.0703 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.