Få mere at vide
5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol, Mikromol™
Artikelnummer. 17973096
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973096 25 mg
17931246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17973096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
CAS 37052-78-1
Analyt- eller komponentnavne 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Esomeprazole Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), Omeprazole USP Related Compound B, Omeprazole USP RC B, 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Omeprazole Related Compound B, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity A, Esomeprazole Sodium Impurity A, Omeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
SMIL COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
IUPAC navn 5-methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol
Molekylvægt (g/mol) 180.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 180,0357 g/mol