Få mere at vide
5-Methoxy-1-naphthalenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-1-naphthalenol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h2-7,12H,1H3 |
| Formel vægt | 174.0681 |