Få mere at vide
5-Methoxy-1-methylindole-2-boronic Acid Pinacol Ester (>90%), TRC
Artikelnummer. 30481413
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30481413 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30481413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33631550MG
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-1-methylindole-2-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 1256360-41-4
Molekylær formel C16 H22 B N O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22BNO3/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)14-10-11-9-12(19-6)7-8-13(11)18(14)5/h7-10H,1-6H3
SMIL COc1ccc2c(c1)cc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)n2C
IUPAC navn 5-methoxy-1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole
Molekylvægt (g/mol) 287.162
Formel vægt 287.169