Få mere at vide
5-Methoxy-1-methylindole-2-boronic Acid Pinacol Ester (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-1-methylindole-2-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1256360-41-4 |
| Molekylær formel | C16 H22 B N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22BNO3/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)14-10-11-9-12(19-6)7-8-13(11)18(14)5/h7-10H,1-6H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(c1)cc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)n2C |
| IUPAC navn | 5-methoxy-1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.162 |
| Formel vægt | 287.169 |