Få mere at vide
5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30459716
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459716 4 x 25 mg
30051930 100 mg
30051295 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0058.0400254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-on, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvoxketone
CAS 61718-80-7
Analyt- eller komponentnavne Fluvoxketone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H15 F3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP), Fluvoxamine Imp. D (EP), 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Impurity D, Fluvoxamine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 260.25
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 260,1024 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.