missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime, TRC

Artikelnummer. 30465625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime
CAS 1391062-36-4
Molekylær formel C13H17F2NO2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17F2NO2/c1-18-9-3-2-4-12(16-17)10-5-7-11(8-6-10)13(14)15/h5-8,13,17H,2-4,9H2,1H3
SMIL COCCCCC(=NO)C1=CC=C(C=C1)C(F)F
IUPAC navn N-[1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-5-methoxypentylidene]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 257.28
Formel vægt 257.1227
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.