Få mere at vide
5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime, TRC
Artikelnummer. 30473645
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30473645 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30473645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26255010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime
CAS 1391062-36-4
Molekylær formel C13H17F2NO2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17F2NO2/c1-18-9-3-2-4-12(16-17)10-5-7-11(8-6-10)13(14)15/h5-8,13,17H,2-4,9H2,1H3
SMIL COCCCCC(=NO)C1=CC=C(C=C1)C(F)F
IUPAC navn N-[1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-5-methoxypentylidene]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 257.28
Formel vægt 257.1227