missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole |
| CAS | 53091-80-8 |
| Molekylær formel | C6H10N2O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O/c1-5-4-6(9-3)8(2)7-5/h4H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(C)nn1C |
| IUPAC navn | 5-methoxy-1,3-dimethylpyrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vægt | 126.0793 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?