Få mere at vide
5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| CAS | 2080-75-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)10-8(11)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11) |
| SMIL | COc1ccc2NC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 5-methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Vis mere |