missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methoxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 105909-93-1 |
| Molekylær formel | C12H13NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c1-7-11(12(14)15)9-6-8(16-3)4-5-10(9)13(7)2/h4-6H,1-3H3,(H,14,15) |
| SMIL | COc1ccc2c(c1)c(C(=O)O)c(C)n2C |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vægt | 219.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?