Få mere at vide
5-Mercapto-1-methyltetrazol, 98%
Artikelnummer. 11424407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424407 25 g 25g
11414407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20443.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 DKK
    832.65 DKK / 25g
    Spare 136.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13183-79-4 | C2H4N4S | 116,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13183-79-4
Molekylær formel C2H4N4S
Molekylvægt (g/mol) 116.14
MDL nummer MFCD00037317
InChI nøgle XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-mercapto-1-methyltetrazole, 1-methyl-5-mercaptotetrazole, 1-methyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-n-methyl-5-thiotetrazole, 1-methyltetrazole-5-thiol, n-methyltetrazolethiol, 1-methyl-5-tetrazolethione, 1-methyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 1-methyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-methyl
PubChem CID 2723772
IUPAC navn 1-methyl-2H-tetrazol-5-thion
SMIL CN1NN=NC1=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Mercapto-1-methyltetrazole
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 116.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver eller krystallinsk pulver