Få mere at vide
5-Lipoxygenase-In-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462528
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462528 5 mg 5mg
16450329 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462528 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00308
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 5-Lipoxygenase-In-1 is a 5-Lipoxygenase inhibitor extracted from patent EP 331232 A2, table 4, compound example 4.10.
5-Lipoxygenase-In-1 is a 5-Lipoxygenase inhibitor extracted from patent EP 331232 A2, table 4, compound example 4.10.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Lipoxygenase-In-1
CAS 125235-15-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H28N4O2S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (588.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(C)(C)N1CC)N(C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(O)C=C4)CC3)C=C2)C1=S
Molekylvægt (g/mol) 424.56
Formel vægt 424.56
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation