Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor Stand 240 V Traditionel Probe Sensor-version
Artikelnummer. 31751208 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31751208 5 L
1 options
Artikelnummer. 31751208 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DDB0005.1021
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
DynaDrive engangsbioreaktorstativ konfigureret til 240 V drift og traditionelle probe-sensorer. Kompatibel med 5 L DynaDrive Bioreactor Bioprocess Container (BPC) Traditionel Probe Sensor-version. Bioreactor Standen holder, giver opvarmning og muliggør rørstyring af forbrugsvaret.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L Single-Use Bioreactor Vessel, DDB0005.1021, er et bioreaktorsystem i laboratorieskala designet til at understøtte effektiv udvikling af processer opstrøms med direkte skalerbarhed til hele DynaDrive™ platformen. Konfigureret til 240 VAC-drift og traditionel probe-sensorteknologi muliggør dette fartøj hurtig opsætning, pålidelig kontrol og ensartet nedskaleringsmodellering i overensstemmelse med større DynaDrive engangsbioreaktorer.
5 L beholderen DynaDrive har en rustfri ståls ydre støttestruktur, integreret opvarmning og kompatibilitet med forudsteriliserede DynaDrive 5 L BioProcess beholdere (BPC'er) (delenummer: PROSUT0018I-I). Når det kombineres med traditionelle probe BPC'er og med en korrekt installeret RTD, leverer systemet pH-værdi, opløst ilt (DO) og temperaturmåling for at forenkle driften og reducere håndteringstrin under procesudviklingen.
Nøglefunktioner og fordele
  • Understøtter arbejdsvolumen fra 1 –5 L med et 5:1 turndown-forhold, hvilket reducerer behovet for flere bordpladesystemer
  • Designet til brug med DynaDrive 5 L BPC'er udstyret med traditionel sensorteknologi til strømlinet pH- og DO-overvågning
  • Muliggør sikker opskalering ved at opretholde ensartede designprincipper med DynaDrive bioreaktorer brugt i pilot- og produktionsskalaer op til 5.000 L
  • Indbyggede varmeelementer til at understøtte præcis temperaturkontrol, når de tilsluttes kompatible controllere
Typiske anvendelser
  • Upstream procesudvikling og optimering
  • Nedskaleringsmodellering for foder-batch- eller perfusionsprocesser
  • Medie- og feedscreening
  • Frø-tog og N-1 procesudvikling
  • Overgang fra glas-benke-bioreaktorer til engangssystemer
Produktspecifikationer (højdepunkter)
  • Systemtype: 5 L engangs bioreaktorbeholder (hardware)
  • Arbejdsvolumen: 15 –L
  • Elektrisk konfiguration: 240 VAC
  • Sensorkonfiguration: Kompatibel med traditionelle sensoraktiverede –DynaDrive™ 5 L BPC'er
  • Konstruktion: Rustfrit stål ydre støttebeholder
  • Opvarmning: Integreret beholderopvarmning
  • Brug: Til forskning eller videre fremstillingsapplikationer
Designet til økosystemet DynaDrive
Fartøjet DDB0005.1021 er en del af Thermo Scientific DynaDrive Single-Use-platformen Bioreactor og understøtter standardiserede arbejdsgange fra laboratorieudvikling til storskalaproduktion. Når det integreres med HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocesscontrollere og TruBio™ automatiseringssoftware, muliggør systemet ensartet proceskontrol, forenklet teknologioverførsel og skalerbare upstream-operationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Rustfrit stål
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke-steril