Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor probe kit traditionel version
Artikelnummer. 31751210 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31751210 5 L
1 options
Artikelnummer. 31751210 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F1102759001
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
DynaDrive Bioreaktor traditionelt probe-kit. Kompatibel med G3Lab-controllere og 5 L DynaDrive bioreaktorstativer og beholdere ved brug af HyPerforma traditionelle prober. Muliggør pH- og DO-overvågning for bioprocesapplikationer.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L Traditional Probe Accessory Kit, F110-2759-001, leverer de komponenter, der kræves for at betjene en 5 L DynaDrive™ engangsbrug Bioreactor ved brug af traditionelle engangs pH- og opløst ilt (DO) prober. Designet til kompatibilitet med Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess-controllere understøtter dette sæt laboratorier, der foretrækker traditionelle sensorstrategier til upstream bioprocessing-applikationer.
Sættet inkluderer det traditionelle probe-hardware og systemforbindelser, der er nødvendige for at integrere engangs pH- og DO-prober i 5 L DynaDrive bioreaktorkonfigurationen. Når det kombineres med det passende DynaDrive™ 5 L bioreaktorbeholder og BioProcess Container (BPC) konfigureret til traditionelle prober, muliggør F110-2759-001-sættet pålidelig overvågning og kontrol under procesudvikling i laboratorieskala.
Nøglefunktioner og fordele
  • Understøtter brugen af standard engangsprober, hvilket muliggør kontinuitet med eksisterende laboratoriesensorstrategier (Hamilton OneFerm pH og VisiFerm DO)
  • Designet til at integrere med G3Lab-baserede controllere til biobehandling i laboratorieskala
  • Muliggør drift af 5 L-systemet DynaDrive uden rengøring eller autoklavering forbundet med genanvendelige bioreaktorer
  • Understøtter skalerbare upstream-workflows, der er i overensstemmelse med større DynaDrive engangsbioreaktorsystemer
Typiske anvendelser
  • Upstream procesudvikling og optimering
  • Nedskaleringsmodellering for foder-batch- eller perfusionsprocesser
  • Medie- og feedscreening
  • Frø-tog og N-1 procesudvikling
  • Laboratorier, der standardiserer traditionelle pH- og DO-probe-arbejdsgange
Produktdetaljer (højdepunkter)
  • Produkttype: Traditionelt probe-tilbehørssæt
  • Kompatibel bioreaktorstørrelse: DynaDrive™ 5 L engangsbrug Bioreactor
  • Controllerkompatibilitet: HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess Controller
  • Sensortype: Traditionelle engangs pH- og DO-prober
  • Anvendelse: Engangsbioprocesseringsapplikationer i bænkskala
Designet til økosystemet DynaDrive
F110-2759-001 tilbehørssættet er en del af Thermo Scientific DynaDrive Single-Use-platformen Bioreactor og understøtter standardiserede, skalerbare upstream workflows til procesudvikling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L