Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor Probe Kit Puck-version
Artikelnummer. 31751204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31751204 5 L
1 options
Artikelnummer. 31751204 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F1102751001
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
DynaDrive Bioreaktor puck-sensor-probe-kit. Kompatibel med HyPerforma G3Lab-controllere og 5 L DynaDrive bioreaktorstativer og beholdere, der bruger sensorpuck-teknologi. Muliggør pH- og DO-overvågning for bioprocesapplikationer.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L BPC Sensor Puck Kit, F110-2751-001, muliggør hurtig pH- og opløst ilt (DO) måling ved brug af sensorpuck –konfigureret DynaDrive™ 5 L BioProcess Container (BPC). Designet til kompatibilitet med Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess-controllere understøtter dette kit hurtig opsætning, reduceret håndtering og pålidelig procesovervågning under upstream procesudvikling.
Sensorpuck-sættet integreres med DynaDrive™ 5 L Single-Use-økosystemet Bioreactor .
Nøglefunktioner og fordele
  • pH- og DO-måling
  • Hurtig opsætning
  • Designet specifikt til brug med sensor-puckaktiveret –DynaDrive™ 5 L BPC
  • Kompatibel til brug med HyPerforma™ G3Lab™ Bioproceskontrollere til understøttelse af bioproceskontrolstrategier
Udstyret inkluderer
  • Puck-sensorlæser (elektro-optisk modul)
  • Kabler til Puck-sensorlæser til G3Lab-controlleren
Typiske anvendelser
  • Upstream procesudvikling og optimering
  • Medie- og feedscreening
  • Nedskaleringsmodellering for foder-batch- eller perfusionsprocesser
Designet til økosystemet DynaDrive™
F110-2751-001 sensorpuck-sættet er en del af Thermo Scientific™ DynaDrive™ Single-Use-platformen Bioreactor og understøtter effektive, skalerbare og standardiserede upstream-workflows fra tidlig procesudvikling til teknologioverførsel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Rustfrit stål (304)
Type Probe Kit