Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor Bioprocess-forbrugsmateriale (BPC) Traditionel Probe Sensor-version
Artikelnummer. 31751205 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31751205 5 L
1 options
Artikelnummer. 31751205 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PROSUT00181I
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
DynaDrive Bioprocesbeholder (BPC) konfigureret til traditionelle probe-sensorer. Kompatibel med 5 L DynaDrive bioreaktorstativer ved brug af traditionel probe-konfiguration. Understøtter arbejdsvolumen fra 1 L til 5 l. Fabriksbestrålet for hurtig opsætning og pålidelig biobehandling. Ikke til brug i cGMP-miljøer.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L BioProcess Container (BPC), PROSUT00181-I, er en præbestrålet, engangs bioreaktorbeholder designet til upstream procesudvikling og nedskaleringsmodellering. Konfigureret med en traditionel engangs-pH-probe og en opløst ilt (DO) probe-kappe, giver dette fleksibilitet for laboratorier, der foretrækker traditionelle probe-sensorer, samtidig med at skalerbarheden BPC bevares på tværs af reaktorfamilien DynaDrive .
Fremstillet med Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 bioprocesfilm og en integreret multi-impeller DynaDrive drivlinje leverer PROSUT00181-I BPC effektiv blanding, robust gasoverførsel og procesydelse, der er tilpasset hele DynaDrive platformen fra laboratorieniveau til 5.000 L arbejdsvolumen.
Nøglefunktioner og fordele
  • Blanding, sparging og geometriprincipper for større DynaDrive bioreaktorer for sikker opskalering til DynaDrive familie
  • Fleksibelt 5:1 omdrejningsforhold (1 –5 L)
  • Kuboiddesign med naturlige væskeforvirringseffekter
  • Konfigureret med en traditionel engangs-pH-probe og en opløst ilt (DO) probe-kapsel
  • Multi-impeller drivlinje og forbedret boret hul-sparger (DHS) understøtter kulturer med høj celletæthed med effektiv DO- og CO2-kontrol
  • Gamma-bestrålet engangsbrug BPC eliminerer behovet for autoklavering, hvilket reducerer behandlingstiden og forureningsrisikoen sammenlignet med traditionelle glasbioreaktorer
  • Standarddesign med mulighed for fed-batch & perfusion
Typiske anvendelser
  • Upstream procesudvikling og optimering
  • Nedskaleringsmodellering for foder-batch- eller perfusionsprocesser
  • Medie- og feedscreening
  • Frø-tog og N-1 procesudvikling
  • Overgang fra glas-benke-bioreaktorer til engangssystemer
Produktspecifikationer (højdepunkter)
  • Arbejdsvolumen: 1 –5 L (5:1 skrueforhold)
  • Film: Thermo Scientific Aegis 5-14 bioprocesfilm
  • Omrøring: Multi-impeller drivlinje
  • Sparging: Forbedret bore-hul-sparger for effektiv iltoverførsel og CO2-stripping samt åben rør-sparger
  • Sensorer: Indbygget engangs Hamilton pH og Hamilton DO-probehætte (traditionelle probesensorer)
  • Sterilisering: Gamma-bestrålet, engangsbrug, klar til installation
  • Kompatibel med 5 L DynaDrive engangs bioreaktorstativer konfigureret til traditionelle sensorer (DDB0005.1021)
  • Kompatibel med 5L DynaDrive Traditionelt Sensor Probe Kit (F110-2759-001)
Designet til økosystemet DynaDrive
PROSUT00181-I BPC er en del af Thermo Scientific DynaDrive Single-Use-platformen Bioreactor og giver en direkte og ensartet skalerbarhedsvej fra praksis til storskalaproduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale LLDPE