Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor Basistilbehørssæt
Artikelnummer. 31751206 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31751206 5 L
1 options
Artikelnummer. 31751206 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F1102752001
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
DynaDrive bioreaktor base tilbehørssæt kompatibelt med HyPerforma G3Lab-controllere. Omfatter motoradapter, ventilationsfiltervarmere, vægt og systemforbindelser, der kræves for at drive en 5 L DynaDrive engangsbioreaktor i bioprocesseringsapplikationer.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L Bioreactor Base Accessory Kit, F110-2752-001, leverer det nødvendige hardware og systemforbindelser til at drive en 5 L DynaDrive™ engangsbeholder Bioreactor (BPC) i upstream bioprocessing-applikationer. Designet til kompatibilitet med Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess-controllere muliggør dette kit effektiv opsætning og standardiseret drift af laboratoriebaserede DynaDrive systemer.
Sættet indeholder motoradapter, ventilationsfiltervarmeren, vægt og nødvendige systemforbindelseskomponenter. Når det kombineres med det passende DynaDrive™ 5 L bioreaktorbeholder og BPC, hjælper F110-2752-001-sættet med at sikre ensartet ydeevne og strømlinede arbejdsgange under procesudvikling.
Nøglefunktioner og fordele
  • Indeholder kernekomponenter, der kræves for at understøtte driften af en 5 L DynaDrive engangs bioreaktorbeholder
  • Designet til at integreres med G3Lab-baserede kontrolarkitekturer for standardiseret biobehandling i laboratorieskala
  • Ventilationsfiltervarmeapparat og vægt understøtter effektiv udsugningsstyring og præcis volumensporing under drift
  • Understøtter skalerbare procesudviklingsworkflows, der er i overensstemmelse med større DynaDrive bioreaktorsystemer
Typiske anvendelser
  • Upstream procesudvikling og optimering
  • Nedskaleringsmodellering for foder-batch- eller perfusionsprocesser
  • Medie- og feedscreening
  • Frø-tog og N-1 procesudvikling
  • Laboratorier, der implementerer engangsbioreaktorer i laboratorieskala DynaDrive
Produktdetaljer (højdepunkter)
  • Produkttype: Bioreactor basistilbehørssæt
  • Kompatibel bioreaktorstørrelse: DynaDrive™ 5 L engangsbrug Bioreactor
  • Controllerkompatibilitet: HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess Controller
  • Inkluderer: Motoradapter, ventilationsfiltervarmere, vægt og nødvendige systemforbindelser
  • Anvendelse: Engangsbioprocesseringsapplikationer i bænkskala
Designet til økosystemet DynaDrive
F110-2752-001 basistilbehørssættet er en del af Thermo Scientific™ DynaDrive™ Single-Use-platformen Bioreactor og understøtter standardiserede, skalerbare upstream-arbejdsgange til procesudvikling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Type Tilbehørssæt