Få mere at vide
Heinz Herenz 5 L Aqua Dest
Artikelnummer. 30158515
Skift visning
Mængde:
5 l
Artikelnummer. Mængde
30158515 5 l
1 options
Artikelnummer. 30158515 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1133776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.18 DKK
    34.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.49 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
5 L Aqua Dest beholder.
  • Enkelt demineraliseret
  • Til brug i laboratorier, skønhedssaloner, fotostudier, husholdninger og havearbejde.
  • Mikrofiltreret til brug til farmaceutiske, kemiske og tekniske anvendelser
Tekniske data
Produkttype Cleaner
Farvekodet Nej
Form Klar væske
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Mængde 5 l
Størrelse 5 L beholder