missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Ketotilidine (Ethyl (1RS,2SR)-2-(Dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate), Mikromol™
Beskrivelse
5-Ketotilidine (Ethyl (1RS,2SR)-2-(Dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Keto-Tilidine |
| CAS | 2732673-20-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Keto-Tilidine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C17 H21 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Ketotilidine, Ethyl (1RS,2SR)-2-(Dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate, Ethyl (1R,6S)-6-(dimethylamino)-3-oxo-3,6-dihydro-[1,1'-biphenyl]-1(2H)-carboxylate, Ethyl rel-(1R,6S)-6-(dimethylamino)-3-oxo-3,6-dihydro-[1,1'-biphenyl]-1(2H)-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-4-21-16(20)17(13-8-6-5-7-9-13)12-14(19)10-11-15(17)18(2)3/h5-11,15H,4,12H2,1-3H3/t15-,17+/m0/s1 |
| SMIL | C(OCC)(=O)[C@@]1([C@@H](N(C)C)C=CC(=O)C1)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | ethyl (1R,2S)-2-(dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?