Få mere at vide
5-Keto Vioxx, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Keto Vioxx |
| CAS | 179175-15-6 |
| Molekylær formel | C17H12O5S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-4-phenyl-2,5-furandione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12O5S/c1-23(20,21)13-9-7-12(8-10-13)15-14(16(18)22-17(15)19)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-(4-methylsulfonylphenyl)-4-phenylfuran-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.34 |
| Formel vægt | 328.0405 |