Få mere at vide
5-Keto-D-gluconic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Keto-D-gluconic Acid |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h3-5,7,9-11H,1H2,(H,12,13)/t3-,4+,5-/m1/s1 |
| Formel vægt | 194.0427 |