Få mere at vide
5-Keto-D-gluconsyre kaliumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438479
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438479 5 g 5g
15428479 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66916.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5447-60-9 | C6H10KO7 | 233.237 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt
i vand 50mg/ml
Bemærkninger
°Opbevares ved -20 C. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C6H10KO7
Molekylvægt (g/mol) 233.237
MDL nummer MFCD00069562
InChI nøgle BJBNFUCYWPVFKM-YMDUGQBDSA-N
Synonym potassium 5-ketogluconate
PubChem CID 131855000
IUPAC navn kalium;(2R,3S,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexansyre
SMIL C(C(=O)C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[K]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Keto-D-gluconic acid potassium salt
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water 50mg/ml
Formel vægt 232.23
Procent renhed 0.98
Fysisk form Pulver