Få mere at vide
5-Keto-D-gluconsyre kaliumsalt, 98%
Artikelnummer. 15428479
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428479 1 g 1g
15438479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66916.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5447-60-9 | C6H10KO7 | 233,237 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt
i vand 50mg/ml
Bemærkninger
°Opbevares ved -20 C. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C6H10KO7
Molekylvægt (g/mol) 233.237
MDL nummer MFCD00069562
InChI nøgle BJBNFUCYWPVFKM-YMDUGQBDSA-N
Synonym potassium 5-ketogluconate
PubChem CID 131855000
IUPAC navn kalium;(2R,3S,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexansyre
SMIL C(C(=O)C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[K]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Keto-D-gluconic acid potassium salt
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand 50 mg/ml
Formel vægt 232.23
Procent renhed 0.98
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Keto-D-gluconic acid potassium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Keto-D-gluconic acid potassium salt