Få mere at vide
5-isoxazol-5-ylthiophen-2-sulfonylchlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10664575
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10664575 5 g 5g
10157712 250 mg 250mg
10167712 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10664575 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC16003DE
Kemiske identifikatorer
CAS 551930-53-1
Molekylær formel C7H4ClNO3S2
Molekylvægt (g/mol) 249.68
InChI nøgle SSGKBJJYLTYNQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-isoxazyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, 5-1,2-oxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-isoxazolyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-isoxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-isoxazol-5-yl 2-thienyl sulfone, ssgkbjjyltynqd-uhfffaoysa-n, 5-5-isoxazyl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-isoxazolyl-2-thiophenesulfonoyl chloride, 5-5-isoxazolyl thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2795330
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 249.7
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk