Få mere at vide
(5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)boronic acid |
| CAS | 216393-63-4 |
| Molekylær formel | C10H15BO3 |
| MDL nummer | MFCD01318154 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | COC1=C(C=C(C=C1)C(C)C)B(O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.04 |
| Procent renhed | 98% |