Få mere at vide
5-Isopropyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Isopropyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 88059-65-8 |
| Molekylær formel | C10H13O3SCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClO3S/c1-7(2)8-4-5-9(14-3)10(6-8)15(11,12)13/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1S(=O)(=O)Cl)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-methoxy-5-propan-2-ylbenzenesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.72 |
| Formel vægt | 248.0274 |