Få mere at vide
5-(isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10247723
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10247723 250 mg 250mg
10600904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247723 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50806CB
Kemiske identifikatorer
CAS 71217-46-4
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.159
MDL nummer MFCD08435909
InChI nøgle RIUNOJGBBOBVDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-isocyanatomethyl, 1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl, 3,4-methylenedioxy benzyl isocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isocyanate, 5-isocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, 2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-ylmethanisocyanate
PubChem CID 15932354
IUPAC navn 5-(isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Isocyanatomethyl)-1, 3-benzodioxole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%