Få mere at vide
5-isocyanato-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522334
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522334 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10136733 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522334 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41406CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-16-8
Molekylær formel C10H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.19
MDL nummer MFCD09702358
InChI nøgle RDQRMCJCROUHOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229489
SMIL CN1C=CC2=CC(=CC=C12)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 5-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-5-isocyanate, 1h-indole,5-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-yl isocyanate
IUPAC navn 5-isocyanato-1-methylindol
Formel vægt 172.19
Procent renhed 97%